Learn More
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10501462 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
10 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10501462 10 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10501462 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163350100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Namenshinweis 98%
CAS 4439-02-5
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H7NO2
MDL-Nummer MFCD00005835
Menge 10 g
Synonym 3,4-methylenedioxy phenylacetonitrile, 1,3-benzodioxole-5-acetonitrile, 3,4-methylenedioxyphenylacetonitrile, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzyl cyanide, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 1,3-benzodioxol-5-ylacetonitrile, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzylcyanide, homopiperonylonitrile
InChI-Schlüssel ZQPBOYASBNAXOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC#N
IUPAC-Name 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
PubChem CID 78178
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Low Melting Solid