Learn More
3,4-(Methylendioxy)-phenylglyoxal Hydrat, 97 %, Trockengewichtbasis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389136 5 g 5 Gramm
11379136 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389136 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20273.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65709-23-1 | C9H6O4 | 178.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65709-23-1
Summenformel C9H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
MDL-Nummer MFCD03411518
InChI-Schlüssel OUCBKIWZWGSDJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxyphenylglyoxal hydrate, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 3,4-methylenedioxy phenylglyoxal hydrate, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12143, benzo d 1,3 dioxole-5-glyoxal hydrate, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate, 2-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolan-5-yl-2-oxoethanal, hydrate
PubChem CID 15608490
IUPAC-Name 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-Oxoacetaldehyd;Hydrat
SMILES O=CC(=O)C1=CC2=C(OCO2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.)
Menge 5 g
Beilstein 7703971
Formelmasse 178.15 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%