Learn More
3-(4-Methylpiperazin-1-carbonyl)phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester |
| CAS | 883738-38-3 |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C18H27BN2O3 |
| MDL-Nummer | MFCD05864308 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-methylpiperazin-1-yl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 3-4-methyl-1-piperazinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzamide, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb046 |
| InChI-Schlüssel | ZYDMNNQZEUSDGG-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |