Learn More
3-(4-Morpholinyl)-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436838
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15436838 1 g 1 Gramm
15446838 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60376.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4441-30-9 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4441-30-9
Summenformel C7H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 145.202
MDL-Nummer MFCD01713533
InChI-Schlüssel VZKSLWJLGAGPIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-hydroxypropyl morpholine, 3-morpholinopropanol, 4-morpholinepropanol, 3-morpholin-4-yl propan-1-ol, 3-morpholinopropan-1-ol, 3-4-morpholinyl-1-propanol, 3-morpholin-4-yl-propan-1-ol, 3-morpholino-1-propanol, gamma-morpholinopropanol german, n-hydroxypropanylmorpholine
PubChem CID 199576
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-ylpropan-1-ol
SMILES C1COCCN1CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
Dichte 1.049
Siedepunkt 240°C to 241°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.477
Menge 1 g
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 95%