Learn More
3-(4-Morpholinyl)-phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479170 1 g 1 Gramm
11459170 5 g 5 Gramm
11469170 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479170 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15707.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 27292-49-5 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27292-49-5
Summenformel C10H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
MDL-Nummer MFCD00051675
InChI-Schlüssel BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinophenol, 3-morpholin-4-yl phenol, phenol, 3-4-morpholinyl, 3-4-morpholinyl phenol, 3-morpholin-4-yl-phenol, n-3-hydroxyphenyl morpholine, m-morpholinophenol, 3-morpholinylphenol, 3-morpholino phenol, 3-morpholinyl-phenol
PubChem CID 141343
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-ylphenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Morpholinyl)phenol
Schmelzpunkt 127°C to 132°C
Menge 1 g
Beilstein 149989
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 98%