Läs mer
3-(4-Morpholinyl)propylisothiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11313386
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Förpackningsstorlek
11313386 5 g 5 Gramm
11303386 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11313386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12819.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32813-50-6 | C8H14N2OS | 186.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32813-50-6
Summenformel C8H14N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 186.27
MDL-Nummer MFCD00041222
InChI-Schlüssel BCEFDMYFAAAFPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinopropyl isothiocyanate, 4-3-isothiocyanatopropyl morpholine, 3-4-morpholino propyl isothiocyanate, 3-morpholinopropylisothiocyanate, 3-morpholin-4-ylpropanisothiocyanate, 3-4-morpholinyl propyl isothiocyanate, 3-morpholin-4-yl propylisothiocyanate, 4-3-isothiocyanato-propyl-morpholine, 4-3-isothiocyanatopropyl morpholine #, morpholine,4-3-isothiocyanatopropyl
PubChem CID 141745
IUPAC-Name 4-(3-Isothiocyanatopropyl)morpholin
SMILES S=C=NCCCN1CCOCC1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(4-Morpholinyl)propyl isothiocyanate
Siedepunkt 182°C to 183°C (13 mmHg)
Brechungsindex 1.5305
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 879217
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 186.28
Reinheit (%) 96%