Learn More
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15486487 1 g 1 Gramm
15496487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33646.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3243-40-1 | C12H16O3 | 208.257 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3243-40-1
Summenformel C12H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.257
MDL-Nummer MFCD00484121
InChI-Schlüssel SOFMLHAGBATXNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-propoxyphenyl propanoic acid, 3-4-propoxy-phenyl-propionic acid, benzenepropanoic acid,4-propoxy, 3-4-n-propoxyphenyl propionic acid, cbmicro_011397, cambridge id 5152838, 4-propoxy-benzenepropanoic acid, 3-4-n-propoxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 2255935
IUPAC-Name 3-(4-Propoxyphenyl)propansäure
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 94°C to 99°C
Menge 1 g
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 96%