Learn More
3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidindion (4-Nitro-Analogon von Lenalidomid), Mikromol™
Artikelnummer. 30051444
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051444 25 mg 25 Milligramm
18033720 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30051444 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3641.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidindion (4-Nitro-Analogon von Lenalidomid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
CAS 827026-45-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H11 N3 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2,6-Piperidinedione, 3-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, 3-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1-oxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)piperidine-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, 4-Nitro Lenalidomide
InChI-Formel InChI=1S/C13H11N3O5/c17-11-5-4-10(12(18)14-11)15-6-8-7(13(15)19)2-1-3-9(8)16(20)21/h1-3,10H,4-6H2,(H,14,17,18)
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
IUPAC-Name 3-(7-Nitro-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion
Molekulargewicht (g/mol) 289.24
Menge 25 mg
Formelmasse 289,0699 g/mol