Learn More
3-(4-Nitrophenyl)-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485047 2 g 2 Gramm
15495047 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32332.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20583-31-7 | Molecular Formula: C9H7N3O2 | Molecular Weight: 189.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20583-31-7
Summenformel C9H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD00665859
InChI-Schlüssel IPIYADCDDIUVPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-nitrophenyl-1h-pyrazole, 3-4-nitrophenyl pyrazole, 5-4-nitrophenyl-1h-pyrazole, 3-4-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 5-4-nitrophenyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3-4-nitrophenyl, 5-4-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 3-4-nitrophenyl-2h-pyrazole, nitrophenylpyrazole, p-nitrophenylpyrazole
PubChem CID 2737071
IUPAC-Name 5-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 194°C to 195°C
Menge 2 g
Formelmasse 189.18
Reinheit (%) 97%