Learn More
3-(4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazolhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride |
| CAS | 84163-22-4 |
| Summenformel | C12H15ClN2O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3-(Piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole Hydrochloride, 4-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)piperidine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H14N2O.ClH/c1-2-4-11-10(3-1)12(14-15-11)9-5-7-13-8-6-9;/h1-4,9,13H,5-8H2;1H |
| SMILES | C1CNCCC1C2=NOC3=CC=CC=C32.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 238.71 |
| Formelmasse | 238.0873 |