Learn More
3-(4-Pyridyl)propionsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454888 1 g 1 Gramm
15464888 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58655.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6318-43-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6318-43-0
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00084846
InChI-Schlüssel WSXGQYDHJZKQQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-4-yl propanoic acid, 3-pyridin-4-yl-propionic acid, 4-pyridinepropanoic acid, 4-pyridinepropionic acid, 3-4-pyridinyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-4-yl propionic acid, 4-carboxyethylpyridine, acmc-1b6yz
PubChem CID 233243
IUPAC-Name 3-(4-Pyridinyl)propansäure
SMILES C1=CN=CC=C1CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Pyridyl)propionic acid
Schmelzpunkt 231°C
Menge 1 g
Beilstein 122234
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 97%