Learn More
3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)-piperazin-1-yl]-methyl}-benzoesäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3110413
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10311143
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC30401CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 500013-38-7
Summenformel C17H24N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 320.389
MDL-Nummer MFCD04115219
InChI-Schlüssel CXJBKOKDFABTQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenylmethyl-4-boc piperazine, 1-boc-4-3-carboxy-benzyl-piperazine, 3-4-n-boc-piperazin-1-yl methylbenzoic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-3-carboxybenzyl piperazine, tert-butyl 4-3-carboxybenzyl piperazine-1-carboxylate, 3-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoicacid, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-carboxyphenyl methyl-, 1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2795521
IUPAC-Name 3-[[4-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperazin-1-yl]Methyl]Benzoesäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 320.39
Reinheit (%) 97%