Learn More
3-(4-tert-Butylbenzol)propionsäure, TRC
Artikelnummer. 30342683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342683 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342683 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6903751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid
CAS 1208-64-6
Summenformel C13 H18 O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-4-10(5-8-11)6-9-12(14)15/h4-5,7-8H,6,9H2,1-3H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(CCC(=O)O)cc1
IUPAC-Name 3-(4-Tert-butylphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 206.28
Formelmasse 206.1307