Learn More
3-(4-tert.-butylphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440458 25 g 25 Gramm
15420458 1 g 1 Gramm
15430458 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54011.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1208-64-6 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1208-64-6
Summenformel C13H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.285
MDL-Nummer MFCD00796482
InChI-Schlüssel BNJYANVQFVSYEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butyl-phenyl-propionic acid, 3-4-tert-butyl phenyl propanoic acid, 3-4-tert-butylphenyl propanoic acid, 4-1,1-dimethylethyl benzenepropanoic acid, 4-t-butylhydrocinnamic acid, 4-t-butylhydrocinnamic aicd, 4-tert-butylhydrocinnamic acid, 3-4-t-butylphenyl propionic acid, 3-4-t-butylphenyl propanoic acid
PubChem CID 4962173
IUPAC-Name 3-(4-Tert-butylphenyl)propansäure
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 102°C
Menge 25 g
Formelmasse 206.28
Reinheit (%) 97%