Learn More
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]Acrylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10087402
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10087402 1 g 1 Gramm
10757183 10 g 10 Gramm
10371843 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10087402 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW04310DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 783-13-1
Summenformel C10H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.158
MDL-Nummer MFCD00066338
InChI-Schlüssel RNYVTJANWYBGPW-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 3-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, 4-trifluoromethoxy cinnamic acid, e-3-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, e-3-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-4-trifluoromethoxyphenyl acrylic acid, trifluoromethoxyphenylacrylicacid, trans-4-trifluoromethoxy cinnamic acid
PubChem CID 735857
IUPAC-Name (E)-3-[4-(Trifluormethoxy)phenyl]prop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]acrylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 232.16
Reinheit (%) 97%