Learn More
3-[5-(1,5-Dioxo-5-(p-Fluophenylpentyl]-4(S)-phenyl-2-oxazolidinon, TRC
Artikelnummer. 30380057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380057 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380057 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD486425100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[5-(1,5-Dioxo-5-(p-fluophenylpentyl]-4(S)-phenyl-2-oxazolidinone
CAS 189028-93-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C20 H18 F N O4
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H18FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17H,4,7-8,13H2/t17-/m1/s1
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCC(=O)N2[C@H](COC2=O)c3ccccc3
IUPAC-Name 1-(4-Fluorophenyl)-5-[(4S)-2-oxo-4-phenyl-1,3-oxazolidin-3-yl]pentan-1,5-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 355.3596
Formelmasse 355.122
Reinheit (%) >95%