Learn More
3,5,3',5'-Tetraiodo Thyrolactic Acid (~90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyrolactic Acid |
| Menge | 2.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10I4O5/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,20-21H,3H2,(H,22,23) |
| Formelmasse | 777.6707 |