Learn More
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol |
| CAS | 3452-97-9 |
| Summenformel | C9H20O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Nonylol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(CCO)CC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | 3,5,5-Trimethylhexan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 144.25 |
| Formelmasse | 144.1514 |