Learn More
3,5,5-Trimethylhexansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,5,5-Trimethylhexanoic acid, is an important organic intermediate. It is also used as an an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,5,5-Trimethylhexansäure ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit den üblichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5,5-Trimethylhexanoic acid |
| Schmelzpunkt | -70°C |
| Dichte | 0.91 |
| Siedepunkt | 230°C to 232°C |
| Flammpunkt | 125°C (257°F) |
| Geruch | Unpleasant |
| Brechungsindex | 1.429 |
| Menge | 100 mL |
| Beilstein | 1749506 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with the usual organic solvents. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,5,5-Trimethylhexanoic acid