Learn More
3,5,6,7-Tetrahydro-4H-cyclopenta[b]thieno-[2,3-d]-pyrimidin-4-on, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488145 5 g 5 Gramm
15478145 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488145 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32647.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14346-25-9
Summenformel C9H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 192.24
MDL-Nummer MFCD00464834
InChI-Schlüssel MZAZSAHKQBGEMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,5-tetrahydro-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta a indene-4-one, 3,5,6,7-tetrahydro-4h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 6,7-dihydro-3h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 5h-one, 5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 3,5,6,7-tetrahydro-4h-cyclopenta b thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0^ 2,6 dodeca-1 8 ,2 6 ,9-trien-12-one, 3,5,6,7-tetrahydrocyclopenta 1,2-d pyrimidino 4,5-b thiophen-4-one, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 8 ,2 6 ,10-trien-12-one, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 8 ,2 6 ,9-trien-12-one
PubChem CID 203420
IUPAC-Name 2,6,7,8-Tetrahydrocyclopenta[2,3]Thieno[2,4-d]Pyrimidin-1-on
SMILES O=C1NC=NC2=C1C1=C(CCC1)S2
Specifica
Chemischer Name oder Material 3,5,6,7-Tetrahydro-4H-cyclopenta[b]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Schmelzpunkt 242°C to 244°C
Menge 5 g
Formelmasse 192.24
Reinheit (%) 96%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.