Learn More
3',5,7-Trihydroxy-4'-Methoxyflavanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428897 25 g 25 Gramm
11408897 1 g 1 Gramm
11418897 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20528.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 520-33-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
(±)-Hesperetin is an antioxidant flavonoid. Induces G1-phase cell cycle arrest. Anti-inflammatory. (±)-Hesperetin suppresses NF-κB activation. Reduces cholesterol biosynthesis. Inhibits lipid peroxidation. Neuroprotective against neuronal oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(±)-Hesperetin ist ein Antioxidansflavonoid. Induziert einen Stillstand der G1-Phase im Zellzyklus. Entzündungshemmend. (±)-Hesperetin unterdrückt NF-κ B-Aktivierung. Reduziert die Cholesterin-Biosynthese. Hemmt die Lipidperoxidation. Neuroprotektiv gegen neuronale Oxidationsschäden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), verdünnten Alkalien und Ethanol (50 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 520-33-2
Summenformel C16H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
MDL-Nummer MFCD00075646
InChI-Schlüssel AIONOLUJZLIMTK-AWEZNQCLSA-N
Synonym hesperetin, hesperitin, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxyflavanone, hesperin, yso2, cyanidanon 4'-methyl ether 1626, 5,7,3'-trihydroxy-4'-methoxyflavanone, --hesperetin, prestwick_908, unii-q9q3d557f1
PubChem CID 72281
ChEBI CHEBI:28230
IUPAC-Name (2S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-on
SMILES COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone
Schmelzpunkt 227°C to 232°C
Menge 25 g
Beilstein 309850
Merck Index 14,4670
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),dilute alkalis,and ethanol (50mg/ml).
Formelmasse 302.3
Reinheit (%) 97%