Learn More
3-(5-Amino-2-methyl-4-oxochinazolin-3(4H )-yl)piperidin-2,6-dion, TRC
Artikelnummer. 30327928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327928 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61499550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione
CAS 1015474-32-4
Summenformel C14H14N4O3
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H14N4O3/c1-7-16-9-4-2-3-8(15)12(9)14(21)18(7)10-5-6-11(19)17-13(10)20/h2-4,10H,5-6,15H2,1H3,(H,17,19,20)
SMILES CC1=Nc2cccc(N)c2C(=O)N1C3CCC(=O)NC3=O
IUPAC-Name 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxochinazolin-3-yl)piperidin-2,6-dion
Molekulargewicht (g/mol) 286.29
Formelmasse 286.1066