Learn More
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494123 5 g 5 Gramm
11484123 1 g 1 Gramm
11404133 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494123 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10341.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 30071-93-3 | C10H6F6O | 256.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30071-93-3
Summenformel C10H6F6O
Molekulargewicht (g/mol) 256.15
MDL-Nummer MFCD00009910
InChI-Schlüssel MCYCSIKSZLARBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-bis trifluoromethyl acetophenone, 3,5-bis trifluoromethyl acetophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, mbt-ac, 1-3,5-di trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 3,5-ditrifluoromethylacetophenone, 3',5'-bis-trifluoromethylacetophenone
PubChem CID 121616
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5'-Bis (trifluoromethyl)acetophenone
Dichte 1.422
Siedepunkt 85°C (8 mmHg)
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.423
Menge 5 g
Beilstein 2384789
IUPAC-Name 1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]Ethanon
Formelmasse 256.15
Reinheit (%) 98%