Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30452668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452668 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452668 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79063025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 725-89-3
Summenformel C9 H4 F6 O2
Menge 25 g
Synonym 3,5-Di(trifluoromethyl)benzoic Acid, NSC 88282
InChI-Formel InChI=1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3,5-Bis(-trifluormethyl)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 258.12
Formelmasse 258.0115