missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3',5 '-Bis(Trifluormethyl)propiophenon, 97 %

Artikelnummer. 11409596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11409596 1 g 1 Gramm
11419596 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11409596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20168.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 85068-34-4
Summenformel C11H8F6O
Molekulargewicht (g/mol) 270.174
MDL-Nummer MFCD00009911
InChI-Schlüssel VLRWCHKOSBUGMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-bis trifluoromethyl propiophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 3,5-bis trifluoromethyl propiophenone, 1-propanone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl, 3,5-difluoromethyl phenylacetone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-1-propanone, timtec-bb sbb005962, ksc654a3b
PubChem CID 522825
IUPAC-Name 1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]propan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone
Dichte 1.379
Siedepunkt 72°C (7 mmHg)
Flammpunkt 76°C (168°F)
Brechungsindex 1.428
Menge 1 g
Beilstein 7484754
Formelmasse 270.18
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.