Learn More
3-(5-Bromo-2-Methoxyphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid |
| Schmelzpunkt | 114°C to 116°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 259.1 |
| Reinheit (%) | 96% |