Learn More
3-(5-Bromo-2-Methoxyphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426857 5 g 5 Gramm
15416857 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33961.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82547-30-6 | Molecular Formula: C10H11BrO3 | Molecular Weight: 259.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82547-30-6
Summenformel C10H11BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 259.10
MDL-Nummer MFCD09258907
InChI-Schlüssel RCLIOLQUIYTUPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 5-bromo-2-methoxy, 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propionic acid, 3-5-bromo-2-methoxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 22685184
IUPAC-Name 3-(5-bromo-2-methoxyphenyl)propanoic acid
SMILES COC1=C(CCC(O)=O)C=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Menge 5 g
Formelmasse 259.1
Reinheit (%) 96%