Learn More
3-(5-Brom-2-thienyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10435502
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10435502 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10435502 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC19710DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(5-Bromo-2-thienyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 180530-13-6
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H5BrN2OS
MDL-Nummer MFCD03407331
Menge 1 g
Synonym 3-5-bromo-2-thienyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-5-bromothiophen-2-yl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-2-bromothien-5-yl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-5-bromo-2-thienyl-5-methyl, 5-bromo-2-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl thiophene
InChI-Schlüssel ZNWQLJYQXULFQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(S2)Br
IUPAC-Name 3-(5-Bromthiophen-2-yl)-5-Methyl-1,2,4-Oxadiazol
Molekulargewicht (g/mol) 245.094
PubChem CID 2776504
Formelmasse 245.1
Reinheit (%) 97%