Learn More
3-(5-Brom-2-thienyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3586704
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10442124
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC66810CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 169050-05-9
Summenformel C9H6BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 240.12
MDL-Nummer MFCD04971290
InChI-Schlüssel GJBHIXTYLYHAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 3-5-bromo-2-thienyl pyridine, 3-5-bromothien-2-yl pyridine, 2-bromo-5-pyridin-3-ylthiophene, 5-bromo-2-3-pyridyl thiophene, 2-bromo-5-pyridin-3-yl thiophene
PubChem CID 818817
IUPAC-Name 3-(5-Bromthiophen-2-yl)Pyridin
SMILES BrC1=CC=C(S1)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 240.12
Reinheit (%) 97%