Learn More
R&D Systems™ 3,5-DHBA
Artikelnummer. 18742524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18742524 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18742524 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4599/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.86 €
    94.50 € / 50 Milligramm
    Sparen 10.36 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective HCA1 agonist
Selective agonist of hydroxycarboxylic acid receptor 1 (HCA1, also known as GPR81) (EC50 ∽150 μM). Inhibits lipolysis in wild-type mouse adipocytes. Displays minimal activity at HCA2 (at concentrations >10 mM) and no activity at HCA3, free fatty acid receptor (FFAR) 2 or FFAR3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-DHBA
CAS 99-10-5
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C7H6O4
Formelmasse 154.12
Reinheit >99%
Molekulargewicht 154.12