Learn More
3,5-Di(1-pyrenyl)pyridin, TRC
Artikelnummer. 30371751
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371751 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371751 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49523810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Di(1-pyrenyl)pyridine
CAS 1246467-58-2
Summenformel C37H21N
Menge 10 mg
Synonym 3,5-Di-1-pyrenylpyridine
InChI-Formel InChI=1S/C37H21N/c1-3-22-7-9-26-11-15-30(32-17-13-24(5-1)34(22)36(26)32)28-19-29(21-38-20-28)31-16-12-27-10-8-23-4-2-6-25-14-18-33(31)37(27)35(23)25/h1-21H
SMILES c1cc2ccc3ccc(c4cncc(c4)c5ccc6ccc7cccc8ccc5c6c78)c9ccc(c1)c2c39
Molekulargewicht (g/mol) 479.57
Formelmasse 479.1674