Learn More
3',5'-Di-O-acetyl-2'-desoxy-2'-fluorouridin, TRC
Artikelnummer. 30371657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30371657 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371657 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42250850MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5'-Di-O-acetyl-2'-deoxy-2'-fluorouridine
CAS 10212-13-2
Summenformel C13H15FN2O7
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H15FN2O7/c1-6(17)21-5-8-11(22-7(2)18)10(14)12(23-8)16-4-3-9(19)15-13(16)20/h3-4,8,10-12H,5H2,1-2H3,(H,15,19,20)/t8-,10-,11-,12-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=CC(=O)NC2=O
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5R)-3-Acetyloxy-5-(2,4-Dioxopyrimidin-1-yl)-4-Fluoroxolan-2-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 330.27
Formelmasse 330.0863