Learn More
3',5'-Di-O-acetyl-2'-desoxy-2'-fluorouridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3',5'-Di-O-acetyl-2'-deoxy-2'-fluorouridine |
| CAS | 10212-13-2 |
| Summenformel | C13H15FN2O7 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H15FN2O7/c1-6(17)21-5-8-11(22-7(2)18)10(14)12(23-8)16-4-3-9(19)15-13(16)20/h3-4,8,10-12H,5H2,1-2H3,(H,15,19,20)/t8-,10-,11-,12-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=CC(=O)NC2=O |
| IUPAC-Name | [(2R,3R,4R,5R)-3-Acetyloxy-5-(2,4-Dioxopyrimidin-1-yl)-4-Fluoroxolan-2-yl]methylacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 330.27 |
| Formelmasse | 330.0863 |