Learn More
3,5-Di-tert-Butyl-4-Hydroxybenzaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492558 5 g 5 Gramm
11402568 25 g 25 Gramm
11412568 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492558 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15864.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1620-98-0 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde is employed as an OLED materials. It is also used as a pharmaceutical intermediate. The derivatives of this compound possess equipotent anti-inflammatory activities to indomethacin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Di-tert-Butyl-4 -Hydroxybenzaldehyd wird als OLED-Material eingesetzt. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die Derivate dieser Verbindung besitzen equipotente entzündungshemmende Aktivitäten gegenüber Indomethacin.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1620-98-0
Summenformel C15H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 234.339
MDL-Nummer MFCD00008826
InChI-Schlüssel DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, unii-95vti93vul, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 95vti93vul, 3,5-ditert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 73219
IUPAC-Name 3,5-Ditert-Butyl-4-Methylphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 187°C to 189°C
Menge 5 g
Beilstein 982526
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol.
Formelmasse 234.34
Reinheit (%) ≥98%