Learn More
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489110
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489110 5 g 5 Gramm
11499110 25 g 25 Gramm
11409120 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489110 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14709.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 88-26-6 | C15H24O2 | 236.355 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-26-6
Summenformel C15H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.355
MDL-Nummer MFCD00017254
InChI-Schlüssel HNURKXXMYARGAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 2,6-di-tert-butyl-4-hydroxymethyl phenol, 2,6-di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, bht alcohol, antioxidant 754, ionox 100, ionox 100 antioxidant, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, butylated hydroxymethylphenol, 2,6-di-t-butyl-4-hydroxymethylphenol
PubChem CID 6929
IUPAC-Name 2,6-Di-tert-butyl-4-(hydroxymethyl)phenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 138°C to 141°C
Siedepunkt 214°C (40 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2052291
Formelmasse 236.36
Reinheit (%) 97%