Learn More
3,5-di-Tert-butyl-4-hydroxybenzyl Alcohol, TRC
Artikelnummer. 30179041
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179041 1 g 1 Gramm
30178934 500 mg 500 Milligramm
30179585 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179041 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD1781551G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-26-6
Summenformel C15 H24 O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.35
Synonym Benzyl alcohol, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenemethanol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, 3,5-Di-t-butyl-4-hidroxy-benzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylmethanol, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl alcohol, 4-Hydroxymethyl-2,6-di-tert-butylphenol, AO 754, Ethanox 754, Ionox 100, NSC 159133
IUPAC-Name 2,6-ditert-butyl-4-(hydroxymethyl)phenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-8,16-17H,9H2,1-6H3
Formelmasse 236.1776