Learn More
3,5-Di-tert-butyl-4-Hydroxyphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11475583
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475583 1 g -
11485583 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475583 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13493.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1611-07-0
Summenformel C16H23NO
Molekulargewicht (g/mol) 245.37
MDL-Nummer MFCD00156139
InChI-Schlüssel BEQZSRGZHCDMMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetonitrile, 2-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetonitrile, 2-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetonitrile, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetonitrile, acmc-20anbt, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylphenylacetonitrile, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylphenyl-acetonitrile, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-cyanomethylphenol
PubChem CID 615568
IUPAC-Name 2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)acetonitril
SMILES CC(C)(C)C1=CC(CC#N)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 109°C to 112°C
Menge 1 g
Formelmasse 245.37
Reinheit (%) 98%