Learn More
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone, 97%, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone |
| CAS | 3383-21-9 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Amber glass bottle |
| Summenformel | C14H20O2 |
| Strukturformel | [(CH3)3C]2C6H2(=O)2 |
| MDL-Nummer | MFCD00001647 |
| Menge | 25 g |
| Mehr anzeigen |