Learn More
3,5-Di-tert-Butyl-o-Benzochinon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332685
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332685 25 g 25 Gramm
11322685 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332685 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00169.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3383-21-9 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3383-21-9
Summenformel C14H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.312
MDL-Nummer MFCD00001647
InChI-Schlüssel NOUZOVBGCDDMSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-di tert-butyl benzo-1,2-quinone, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 3,5-di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-di-tert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-di-t-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-ditert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-bis tert-butyl cyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
PubChem CID 76915
IUPAC-Name 3,5-Ditert-butylcyclohexa-3,5-dien-1,2-dion
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Menge 25 g
Beilstein 2047944
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) ≥98%