Learn More
3',5'-Dibenzyloxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30350049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350049 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350049 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4179705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
CAS 28924-21-2
Summenformel C22 H20 O3
Menge 5 g
Synonym 3,5-Dibenzyloxyacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(13-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
IUPAC-Name 1-[3,5-Bis(Phenylmethoxy)phenyl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 332.39
Formelmasse 332.1412