Learn More
3,5-Dibenzyloxybenzylalkohol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dibenzyloxybenzyl Alcohol |
| CAS | 24131-31-5 |
| Summenformel | C21H20O3 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H20O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,22H,14-16H2 |
| SMILES | OCc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 320.38 |
| Formelmasse | 320.1412 |