Learn More
3,5-Dibrom-1H-1,2,4-Triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10729595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10729595 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10041674 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10051094 25 g Amber Glass Bottle 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10729595 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07857DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7411-23-6
Summenformel C2HBr2N3
Molekulargewicht (g/mol) 226.859
InChI-Schlüssel FRAKFBWDPXYIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo, s-triazole, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-s-triazole, so, deblqxbskfssp@, pubchem13285, acmc-1bktu, 1h-1,4-triazole, 3,5-dibromo
PubChem CID 81904
IUPAC-Name 3,5-Dibrom-1H-1,2,4-Triazol
SMILES C1(=NC(=NN1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 226.86
Reinheit (%) 97%