Learn More
3',5'-Dibrom-2'-Hydroxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450537 25 g 25 Gramm
11440537 5 g 5 Gramm
11460537 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22413.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22362-66-9 | C8H6Br2O2 | 293.942 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22362-66-9
Summenformel C8H6Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 293.942
MDL-Nummer MFCD00191992
InChI-Schlüssel RCKHUOIKVIOMGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-dibromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3´,5´-dibromo-2´-hydroxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-dibromo-2-hydroxybenzene, acmc-1cp7q, 2-acetyl-4,6-dibromophenol, dibromooxochromenecarboxylicacid, 3/',5/'-dibromo-2/'-hydroxyacetophenone, ethanone,1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 271762
IUPAC-Name 1-(3,5-Dibrom-2-Hydroxyphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 108°C to 111°C
Menge 25 g
Formelmasse 293.95
Reinheit (%) 99%