Learn More
3,5-Dibrom-4-methylpyridin, 97 %
Artikelnummer. 11334446
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11334446 5 g 5 Gramm
11324446 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11334446
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20037.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3430-23-7
Summenformel C6H5Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 250.921
MDL-Nummer MFCD00128859
InChI-Schlüssel BNCGUATWCKZLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4-picoline, 3,5-dibromo-4-methyl-pyridine, pyridine, 3,5-dibromo-4-methyl, 4-methyl-3,5-dibromopyridine, dibromo-3,5-4-methylpyridine, pubchem17566, acmc-20a0hi, ksc495g9j, 3,5-dibromo-4-methyl pyridine
PubChem CID 819338
IUPAC-Name 3,5-Dibrom-4-Methylpyridin
SMILES CC1=C(C=NC=C1Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-4-methylpyridine
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Menge 5 g
Beilstein 1364818
Formelmasse 250.92
Reinheit (%) 97%