Learn More
3,5-Dibrombenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dibromobenzaldehyde |
| CAS | 56990-02-4 |
| Summenformel | C7H4Br2O |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4Br2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H |
| SMILES | Brc1cc(Br)cc(C=O)c1 |
| IUPAC-Name | 3,5-Dibrombenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 263.91 |
| Formelmasse | 261.8629 |