Learn More
3,5-Dibromobenzamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10032504
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10032504 1 g 1 Gramm
10452464 10 g 10 Gramm
10683445 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10032504 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW04141DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-85-3
Summenformel C7H5Br2NO
Molekulargewicht (g/mol) 278.931
InChI-Schlüssel IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
PubChem CID 2735937
IUPAC-Name 3,5-dibrombenzamid
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dibromobenzamide
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 278.93
Reinheit (%) 97%