Learn More
3,5-Dibrompyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736156 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10523051 10 g Glasflasche 10 Gramm
10722253 25 g Glasflasche 25 Gramm
10257523 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10523051
Marke: Thermo Scientific Acros 330130100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 625-92-3 | C5H3Br2N | 236.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-92-3
Summenformel C5H3Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 236.89
MDL-Nummer MFCD00014634
InChI-Schlüssel SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-pyridine, 3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin, zlchem 300, 3.5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-pyridin, pubchem2133, 3, 5-dibromopyridine, acmc-1auln
PubChem CID 69369
ChEBI CHEBI:51593
IUPAC-Name 3,5-Dibrompyridin
SMILES BrC1=CC(Br)=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dibromopyridine
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Farbe Weiß bis Beige
Flammpunkt >115°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 236.91
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Nadelähnliche Kristalle