Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Siedepunkt | 165.0°C to 167.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Brechungsindex | 1.5580 to 1.5600 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | dichloro-1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro, 1,2,4-thiadiazole,3,5-dichloro, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazol |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble in water |
| Show More |
Safety and Handling
- 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke