Learn More
3',5'-Dichlor-2'-hydroxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352397 25 g 25 Gramm
11342397 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10006.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3321-92-4 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3321-92-4
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.034
MDL-Nummer MFCD00016417
InChI-Schlüssel CJFYGRLJDKWMDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 3',5'-dichloro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-dichloro-2-hydroxyacetophenone, 1-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2-acetyl-4,6-dichlorophenol, 2'-hydroxy-3',5'-dichloroacetophenone, ethanone, 1-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-dichloro-2-hydroxybenzene, acmc-1cq4k, 4,6-dichloro-2-acetylphenol
PubChem CID 520608
IUPAC-Name 1-(3,5-Dichlor-2-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Siedepunkt 132°C to 134°C (18 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1638099
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 99%