Learn More
3,5-Dichloro-2-Hydroxybenzaldehydrazon, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11975661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11975661 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11975661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone
CAS 43002-22-8
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149°C to 151°C
Farbe Braun bis Weiß
Elementanalytik 39.98 to 42.03% C, 13.32 to 14.00% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C7H6Cl2N2O
MDL-Nummer MFCD00221441
Menge 5 g
Synonym 2,4-dichloro-6-hydrazinylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2,4-dichloro-6-methanehydrazonoylphenol, benzaldehyde,3,5-dichloro-2-hydroxy-, hydrazone, 2,4-bis chloranyl-6-diazanylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2,4-dichloro-6-hydrazinylmethylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
InChI-Schlüssel HJIQERSFUMXSNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC=C1C=C(Cl)C=C(Cl)C1=O
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-6-(hydrazinylmethyliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 205.04
PubChem CID 6807126
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.